GF89223206
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
CU060500
About This Item
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 892-232-06
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)