Documenti fondamentali
GF88983781
Nickel
foil, thickness 0.50 mm, diameter 4 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
NI000586
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141729
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 889-837-81
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Diametro
4 mm
Spessore
0.50 mm
P. ebollizione
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)