GF88650490
Polyamide - Nylon 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6 30% GFR), rod, diam. 60 mm, L 500 mm, black
Sinonimo/i:
AN337960
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 886-504-90
Lunghezza
500 mm
Diametro
60 mm
Colore
black