Documenti
GF88255851
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 50 mm, L 500 mm, pale gray
Sinonimo/i:
PH307950
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 882-558-51
Lunghezza
500 mm
Diametro
50 mm
Colore
pale gray