GF87801723
Dysprosium
powder, 5g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Sinonimo/i:
Dysprosium, DY006010
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 878-017-23
Resistività
89 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1412 °C (lit.)
Densità
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Dy]
InChI
1S/Dy
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3