Documenti
GF87242979
Copper/Beryllium
foil, thickness 0.1 mm, Cu98%/Be 2%, size 300 × 300 mm, temper half hard
Sinonimo/i:
CU070340
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 872-429-79
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.1 mm