Documenti fondamentali
GF86931513
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE020275
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 869-315-13
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)