GF86297901
Polycarbonate
(PC), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, condition machining feedstock
Sinonimo/i:
CT307925
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 862-979-01
Lunghezza
1000 mm
Diametro
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3