GF85503528
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.1m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Sinonimo/i:
PT025835
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Saggio
99.999%
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 855-035-28
Lunghezza
0.1 m
Diam. conduttore
0.05 mm
Spessore isolante
0.009 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)