GF85494224
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 680, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 2 m, number of filaments
Sinonimo/i:
AL625725
About This Item
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 854-942-24
Lunghezza
2 m