Documenti
GF85333338
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 10 mm, L 100 mm, natural
Sinonimo/i:
FP357911
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 853-333-38
Lunghezza
100 mm
Diametro
10 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3