GF85261754
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m, translucent white 82728
Sinonimo/i:
CT301326
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 852-617-54
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)