Documenti fondamentali
GF84657707
Quartz - fused
rod, 20.0 mm diameter, length 1000 mm
Sinonimo/i:
SI617990
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 846-577-07
Lunghezza
1000 mm
Diametro
20.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)