GF84537636
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 20m coil, 0.025mm thickness
Sinonimo/i:
NI030240
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 845-376-36
Lungh. × spessore
20 m × 0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)