Documenti fondamentali
GF84427634
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 15mm disks, 0.01mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU040210
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 844-276-34
Misura × spessore
15 mm × 0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)