GF83925928
Lead
foil, 0.5m coil, thickness 0.016mm, as rolled, 96% (sn 1.5%, sb 2.5%)
Sinonimo/i:
Lead, PB000210
About This Item
Saggio
96%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 839-259-28
Resistività
20.65 μΩ-cm
Lungh. × spessore
0.5 m × 0.016 mm
P. eboll.
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney