GF83573758
Antimony
foil, thickness 0.008 mm, size 25 × 25 mm, purity 95+%
Sinonimo/i:
SB000100
About This Item
Saggio
95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 835-737-58
Resistenza
41.7 μΩ-cm
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.008 mm
P. eboll.
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)