Documenti fondamentali
GF83524530
Chromium
rod, length 25 mm, 0.5 mm diameter, purity 99.7+%
Sinonimo/i:
CR007902
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cr
Numero CAS:
Peso molecolare:
52.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141709
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.7%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 835-245-30
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
25 mm
Diametro
0.5 mm
P. eboll.
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)