Key Documents
GF82123589
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 100 m, temper hard
Sinonimo/i:
AB245120
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 821-235-89
Lunghezza
100 m
Diametro
0.05 mm