Documenti fondamentali
GF81855142
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 20m length, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, polyester insulation
Sinonimo/i:
NI095810
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyester insulation
thermocouple wire
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 818-551-42
Spessore isolante
0.002 mm
Lungh. filo × diam.
20 m × 0.025 mm , conductor diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)