Documenti fondamentali
GF81740640
Aluminum/Silicon
rod, Al88%/Si12%, 10 mm diameter, length 500 mm, condition extruded
Sinonimo/i:
AL137910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 817-406-40
Lunghezza
500 mm
Diametro
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)