GF81253829
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 10mm disks, 0.15mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE210305
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 812-538-29
Misura × spessore
10 mm × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)