GF81210169
Silver
rod, 200mm, diameter 5.0mm, as drawn, 99.95+%
Sinonimo/i:
Silver, AG007920
About This Item
Saggio
99.95%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 812-101-69
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
200 mm × 5.0 mm
P. ebollizione
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)