GF81177970
Nitinol
rod, Ni55%/Ti45%, 2.5 mm diameter, length 200 mm, condition superelastic
Sinonimo/i:
NI207925
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 811-779-70
Lunghezza
200 mm
Diametro
2.5 mm