Documenti fondamentali
GF80852272
Aluminum-cobalt alloy, Al99.9Co0.1
5m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AD205160
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 808-522-72
L × diam.
5 m × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)