Documenti fondamentali
GF80809443
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.762 mm, size 50 × 50 mm, condition light-control sheet
Sinonimo/i:
AC303075
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 808-094-43
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.762 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)