Documenti
GF80430027
Polycarbonate
(PC), tube, outside diameter 20mm, L 500 mm, wall thickness 2 mm
Sinonimo/i:
CT307500
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 804-300-27
Lunghezza
500 mm
Spessore delle pareti
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3