GF80333085
Silicon carbide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 98.7%
Sinonimo/i:
SI516010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
98.7%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 803-330-85
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
75 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)