GF79580638
Palladium
microfoil, disks, 50mm, thinness 0.25μm, specific density 303.4μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
Sinonimo/i:
Palladium, PD004600
About This Item
Saggio
99.99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 795-806-38
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
50 mm × 0.25 μm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N