Documenti
GF79449272
Brass
tube, Cu63%/Zn37%, outside diameter 3.17 mm, length 100 mm, wall thickness 0.455 mm
Sinonimo/i:
CU027510
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 794-492-72
Lunghezza
100 mm
D.E.
3.17 mm
Spessore delle pareti
0.455 mm