Documenti
GF79405454
Aluminium alloy 2024
foil, Al93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 2.5 mm, size 300 × 300 mm, temper t3
Sinonimo/i:
AB200400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 794-054-54
Misura
300 × 300 mm
Spessore
2.5 mm