GF79279408
Alumina
tube, length 500 mm, outside diameter 15 mm, wall thickness 2.5 mm
Sinonimo/i:
AL607290
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 792-794-08
Lunghezza
500 mm
D.E.
15 mm
Spessore delle pareti
2.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)