Documenti fondamentali
GF79193537
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 50m length, 0.25mm conductor diameter, 0.02mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
CU065825
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyimide insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 791-935-37
Lunghezza
50 m
Diam. conduttore
0.25 mm
Spessore isolante
0.02 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)