Documenti
GF79016205
Niobium
wire, 1.25 mm diameter, length 20 m, purity 99.9%
Sinonimo/i:
NB005135, Columbium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Nb
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141730
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 790-162-05
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
20 m
Diametro
1.25 mm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N