GF78586217
Titanium/Molybdenum
wire, Ti85%/Mo15%, 1.0 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
TI085150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 785-862-17
Lunghezza
0.5 m
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)