GF78012008
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
5m wire, 0.25mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE065140
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 780-120-08
L × diam.
5 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)