GF77998381
Boron nitride
tube, length 50 mm, outside diameter 6.4 mm, wall thickness 2.35 mm
Sinonimo/i:
B 607101
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 779-983-81
Lunghezza
50 mm
D.E.
6.4 mm
Spessore delle pareti
2.35 mm