GF77648798
Carbon
rod, 100mm, diameter 50mm, graphite, 99.95%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 007975, Charcoal activated
About This Item
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.95%
Forma fisica
rod
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 776-487-98
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
L × diam.
100 mm × 50 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N