Documenti fondamentali
GF77434465
Aluminum/Magnesium
tube, outside diameter 0.75 mm, Al97%/Mg 3%, length 570 mm, wall thickness 0.125 mm
Sinonimo/i:
AL017160
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 774-344-65
Lunghezza
570 mm
D.E.
0.75 mm
Spessore delle pareti
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)