GF76983328
Copper
tube, 500mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.9%
Sinonimo/i:
Copper, CU007375
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 769-833-28
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
500 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
2.0 mm × 1.6 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2