GF76912308
Niobium
insulated wire, 20m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.01mm, polyimide insulation
Sinonimo/i:
Niobium, NB005860, Columbium
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 769-123-08
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
20 m × 0.125 mm
Spessore isolante
0.01 mm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N