Key Documents
GF76797747
Cobalt/Chromium/Tungsten/Nickel/Iron/Manganese
rod, 9.8 mm diameter, Co50%/Cr20%/W 15%/Ni10%/Fe 3%/Mn 2%, length 100 mm
Sinonimo/i:
CN017920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 767-977-47
Lunghezza
100 mm
Diametro
9.8 mm