GF76572940
Palladium
wire reel, 1m, diameter 0.025mm, as drawn, 99.9%
Sinonimo/i:
Palladium, PD005113
About This Item
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 765-729-40
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1 m × 0.025 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N