Documenti
GF76155262
Nickel/Chromium
wire, 0.045 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 50 m, temper annealed
Sinonimo/i:
NI055113
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 761-552-62
Lunghezza
50 m
Diametro
0.045 mm