GF75691064
Tin-lead alloy, Sn60Pb40
20m wire, 1mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
SN255150
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 756-910-64
L × diam.
20 m × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)