Documenti
GF75640147
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m, transparent pale amber
Sinonimo/i:
EK301250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 756-401-47
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.25 mm