Documenti
GF75603348
Copper
insulated wire, conductor diameter 0.04 mm, length 50 m, insulation thickness 0.005 mm
Sinonimo/i:
CU005841
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141711
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 756-033-48
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
50 m
Diametro
0.04 mm
Spessore isolante
0.005 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2