Documenti fondamentali
GF75463511
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 8mm disks, 0.01mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU070260
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 754-635-11
Misura × spessore
8 mm × 0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)