GF73763455
Aluminum/Lithium metal matrix composite
tube, outside diameter 24.0 mm, Al81%/SiC15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
AL417250
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 737-634-55
Lunghezza
100 mm
D.E.
24.0 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm