Documenti
GF73551023
Aluminum carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 98.%
Sinonimo/i:
AL516010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 735-510-23
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3